Merck
UC454
Sigma-Aldrich
3-Cyano-7-methoxycoumarin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H7NO3
CAS番号:
分子量:
201.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
形状
solid
品質水準
pale yellow
mp
210-212 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COc1ccc2C=C(C#N)C(=O)Oc2c1
InChI
1S/C11H7NO3/c1-14-9-3-2-7-4-8(6-12)11(13)15-10(7)5-9/h2-5H,1H3
InChI Key
GGAFPIBJPYCFGR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
3-Cyano-7-methoxycoumarin can be used as a fluorophore in cytochrome P450 (CYP)-based fluorescent assays.
生物化学的/生理学的作用
Fluorescent CYP1A1 &1A2 substrate
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
UC454-VAR:
UC454-BULK:
UC454-10MG:4548173222554
UC454-5MG:4548173222561