Merck
U9257
Sigma-Aldrich
UbcH9 Conjugating Enzyme human
≥95% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, buffered aqueous glycerol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 μG
¥103,000
¥103,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 μG
¥103,000
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.56
¥103,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in E. coli
品質水準
アッセイ
≥95% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Boston Biochem.Inc.社においてSIGMA向けに製造。
生物化学的/生理学的作用
UbcH9 mediates the conjugation of SUMO-1, SUMO-2, and SUMO-3 to a diverse variety of proteins without the help of an E3 ligase. This E2 conjugating enzyme interacts directly with protein substrates that are modified by SUMOylation, and may help in substrate recognition. UbcH9 is specific for the conjugation of proteins modified by SUMOylation.
物理的形状
Solution in 50 mM HEPES, pH 7.5, 100 mM NaCl, 10 % glycerol, 1mM TCEP.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
U9257-BULK:
U9257-VAR:
U9257-100UG-PW:
U9257-100UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J M Desterro et al.
FEBS letters, 417(3), 297-300 (1997-12-31)
Ubiquitin conjugating enzymes participate in the thioester cascade that leads to protein ubiquitination. Although Ubc9 is homologous to E2 ubiquitin conjugating enzymes we have shown that it is unable to form a thioester with ubiquitin, but can form a thioester