安全性情報
U1381
Sigma-Aldrich
Uridine 5′-diphospho-N-acetylglucosamine-[glucosamine-6-3H(N)]
aqueous ethanol solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C17H27O17N3P2
CAS番号:
分子量:
607.35
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
フォーム
aqueous ethanol solution
標識化の程度
5-25 Ci/mmol
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
物理的形状
エタノ-ル:水(70:30)溶液
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
U1381-VAR:
U1381-50UCI:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)