The HDPE funnel comes with an attached lid, a polypropylene closure/funnel adapter, a screen insert, a polypropylene/PTFE 0.45µm vent plug, and a filter.
TMO6378-0010
Nalgene® safety waste funnel systems
polypropylene, diam. 10 in. , (25.4 cm), case of 2 ea
別名:
Nalgene container filter, waste collection device
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
4 EACH
¥45,360
¥45,360
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
4 EACH
¥45,360
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥45,360
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
polypropylene
詳細
Closure Size 83B
包装
case of 2 ea
メーカー/製品名
Nalgene 6378-0010
直径
10 in. , (25.4 cm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Temporarily contain waste on the benchtop or under the lab hood using Thermo Scientific Nalgene Safety Waste Funnel Systems. Funnels feature the Easy Snap Safety Latch to minimize spillage if accidentally tipped over and a larger diameter funnel for easy pouring. The vent system helps reduce fumes and splashing while the removable neck screen traps large particles, like stir bars. Designed for solvent, chemical and biological waste, it is recommended for use with Nalgene containers
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ