Merck
TMO436111
Nunc® 96-well immuno plate
polystyrene, non-sterile, without lid, white, case of 80 ea
別名:
assay microplate, surface treated microplate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
80 EACH
¥66,400
¥66,400
出荷予定日2025年6月01日
サイズを選択してください
表示を変更する
80 EACH
¥66,400
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.15
¥66,400
出荷予定日2025年6月01日
物質
polystyrene
white
無菌性
non-sterile
包装
case of 80 ea
メーカー/製品名
Nunc 436111
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Thermo Scientific White 96-Well Immuno Plates are used to perform both quantitative and qualitative immunoassays, such as ELISA and binding assays. It is designed to be compatible with commonly used instruments. These plates ensure excellent performance, consistent results between different lots, and reproducibility across individual wells.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)