Merck
TMO382099-0250
Nalgene® Certified Low Particulate narrow-mouth bottle
natural high-density polyethylene, volume 250 mL, case of 72 ea
別名:
HDPE bottle, certified nalgene bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
72 EACH
¥39,800
¥39,800
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
72 EACH
¥39,800
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥39,800
Check Cart for Availability
物質
natural high-density polyethylene
包装
case of 72 ea
メーカー/製品名
Nalgene 382099-0250
キャパシティ
250 mL
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Effectively store high-purity chemicals with Thermo Scientific Nalgene Certified Low Particulate Narrow-Mouth HDPE Bottles with Closure, which are extremely low in trace metal content. Controlled environment manufacturing minimizes particulate contamination.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)