Merck
TMO362089-0008
Nalgene® narrow-mouth bottle without cap
natural high-density polyethylene, volume 250 mL, case of 250 ea
別名:
Nalgene bottle, plastic bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 EACH
¥34,130
¥34,130
出荷予定日2025年5月04日
サイズを選択してください
表示を変更する
250 EACH
¥34,130
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥34,130
出荷予定日2025年5月04日
物質
natural high-density polyethylene
包装
case of 250 ea
メーカー/製品名
Nalgene 362089-0008
キャパシティ
250 mL
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Safely store and handle test kits and many small volume applications with Thermo Scientific Nalgene Natural PPCO Diagnostic Bottles, for use in sample storage and the shipping of small volume, valuable reagents. These polypropylene copolymer bottles are durable and feature uniform walls resistant to splitting or puncturing. They are packed without closures so they can be matched with various colored closures (Cat. No. 362150 series).
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)