Merck
TMO342002-9050
Nalgene® sterile diagnostic bottle
high-density polyethylene, bottle capacity 15 mL, natural, case of 896 ea
別名:
small volume plastic bottle, test kit bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
896 EACH
¥97,950
¥97,950
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
896 EACH
¥97,950
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥97,950
Check Cart for Availability
物質
high-density polyethylene
natural
無菌性
sterile
包装
case of 896 ea
メーカー/製品名
Nalgene 342002-9050
ボトルの最大容量
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Perform many small volume packing applications with Thermo Scientific Nalgene HDPE Diagnostic Bottles with Closure. Bottles can be used in test kits and are packed in shrink-wrapped SBS trays for easy handling. Trays can be used as an aid for machine fill-line loading. They come assembled with closures without a liner that can wrinkle.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)