Merck
TMO3415-42
Nalgene® HDPE Biotainer® Bottles
clear PETG, 5000 mL capacity, case of 6 ea bulk pack
別名:
PETG bottle, square bottle, sterile bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EACH
¥44,020
¥44,020
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EACH
¥44,020
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥44,020
Check Cart for Availability
物質
clear PETG
無菌性
sterile
包装
case of 6 ea bulk pack
メーカー/製品名
Nalgene 3415-42
キャパシティ
5000 mL
5000 mL capacity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Eliminate the cost of cleaning, sterilizing and associated validations compared to bottles designed for reuse with Thermo Scientific Nalgene PETG Biotainer Bottles, ideal for prolonged storage of pH sensitive materials such as culture media. Certified sterile and ready-to-use, all Biotainer bottles are gamma irradiated to a Sterility Assurance Level (SAL) of 10–6.
法的情報
Biotainer is a registered trademark of In Vitro Scientific Products
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)