TMO3415-16
Nalgene® PETG Biotainer® Bottles and Carboys
clear PETG, 5000 mL capacity, case of 6 ea bulk pack
別名:
PETG bottle, bottle with handle, square bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
6 EACH
¥45,880
¥45,880
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
6 EACH
¥45,880
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥45,880
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
clear PETG
無菌性
sterile
sterile
包装
case of 6 ea bulk pack
メーカー/製品名
Nalgene 3415-16
キャパシティ
5000 mL
5000 mL capacity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
省スペースの四角い形状、サンプルを注ぎやすい大口径、そして液滴防止リングを特色としています。また、読みやすい目盛が付いており、握り部には扱いやすいように凹凸のひだが付いています。履歴管理のため、各ボトルにはロット番号と滅菌した日付が印刷されています。
PETGボトルは-40°C~60°Cに適応し、スクリューキャップには高密度ポリエチレンキャップライナーが取り付けられています。ポリカーボネートボトルは高圧蒸気殺菌温度まで加熱でき、-100°Cまで冷却できます。スクリューキャップにはシリコーンゴム積層ライナーが取り付けられています。HDPEボトルは培地などの低温凍結に最適です。
PETGボトルは-40°C~60°Cに適応し、スクリューキャップには高密度ポリエチレンキャップライナーが取り付けられています。ポリカーボネートボトルは高圧蒸気殺菌温度まで加熱でき、-100°Cまで冷却できます。スクリューキャップにはシリコーンゴム積層ライナーが取り付けられています。HDPEボトルは培地などの低温凍結に最適です。
特徴および利点
- Durable, crystal-clear PETG for sample integrity
- White, low-density polyethylene (LDPE)-lined, radiation-stable PP closures to ensure leak resistance
- Graduations printed on bottles
- Individual customization options for fluid transfer
- Extensive validation documents are at your disposal
- Suitable for storage at temperatures from -40 to +70 °C
法的情報
Biotainer is a registered trademark of In Vitro Scientific Products
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ