Merck
TMO312189-0016
Nalgene® wide-mouth bottle
high-density polyethylene, capacity 500 mL, natural, case of 125 ea
別名:
chemically resistant bottle, packaging bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
125 EACH
¥30,520
¥30,520
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
125 EACH
¥30,520
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥30,520
Check Cart for Availability
物質
high-density polyethylene
包装
case of 125 ea
メーカー/製品名
Nalgene 312189-0016
キャパシティ
500 mL
natural
アプリケーション
PFAS testing
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Confidently ship and store these Thermo Scientific Nalgene Wide-Mouth HDPE Packaging Bottles, which are easy to fill and resistant to chemicals. These wide-mouthed, high-density polyethelyene bottles are injection blow-molded for strength and uniform wall thickness.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)