Merck
TMO312006-9050
Nalgene® diagnostic bottle
natural polypropylene copolymer, volume 15 mL, case of 2000 ea
別名:
PPCO bottles, small volume bottle with closure
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
2000 EACH
¥199,000
¥199,000
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
2000 EACH
¥199,000
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥199,000
Check Cart for Availability
物質
natural polypropylene copolymer
包装
case of 2000 ea
メーカー/製品名
Nalgene 312006-9050
キャパシティ
15 mL
容量
15 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sample, store and ship small volume, valuable reagents. Thermo Scientific Nalgene Natural PPCO Diagnostic Bottles with Closure are durable, autoclavable and used in test kits and many small-volume applications. These natural, translucent polypropylene copolymer bottles feature uniform walls resistant to splitting or puncturing. Bottles include linerless polypropylene closures that ensure leakproof† performance without a liner that can wrinkle, cause leaks and contaminate your solutions.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)