Merck
TMO3110-42
Nalgene® PETG Biotainer® Bottles and Carboys
PETG, 1000 mL capacity, case of 35 ea internal packs of 5
別名:
PETG bottle, bottle with hand grips, square bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
35 EACH
¥84,750
¥84,750
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
35 EACH
¥84,750
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥84,750
Check Cart for Availability
物質
PETG
無菌性
sterile
包装
case of 35 ea internal packs of 5
メーカー/製品名
Nalgene 3110-42
キャパシティ
1000 mL
1000 mL capacity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
省スペースの四角い形状、サンプルを注ぎやすい大口径、そして液滴防止リングを特色としています。また、読みやすい目盛が付いており、握り部には扱いやすいように凹凸のひだが付いています。履歴管理のため、各ボトルにはロット番号と滅菌した日付が印刷されています。
PETGボトルは-40°C~60°Cに適応し、スクリューキャップには高密度ポリエチレンキャップライナーが取り付けられています。ポリカーボネートボトルは高圧蒸気殺菌温度まで加熱でき、-100°Cまで冷却できます。スクリューキャップにはシリコーンゴム積層ライナーが取り付けられています。HDPEボトルは培地などの低温凍結に最適です。
法的情報
Biotainer is a registered trademark of In Vitro Scientific Products
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)