Merck
TMO2401-0500
Nalgene® economy wash bottle
low-density polyethylene, volume 500 mL, unlabelled, case of 24 ea
別名:
LDPE flush bottle, LDPE wash bottle
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
24 EACH
¥22,170
¥22,170
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
24 EACH
¥22,170
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥22,170
Check Cart for Availability
物質
low-density polyethylene
包装
case of 24 ea
メーカー/製品名
Nalgene 2401-0500
キャパシティ
500 mL
容量
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Prevent separation when squeezing Thermo Scientific Nalgene LDPE Economy Wash Bottles, featuring a tight-fitting draw tube and closure. These low density polyethylene bottles are designed to dispense through the top with a closure and stem molded in one piece for uniform leakproof† service. Cut back tip to increase flow.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)