Merck
TMO2116-0030
Nalgene® straight-sided wide-mouth jar
polycarbonate, jar capacity 30 mL, clear, case of 48 ea
別名:
clear plastic container, screw top container
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
48 EACH
¥37,840
¥37,840
出荷予定日2025年4月22日
サイズを選択してください
表示を変更する
48 EACH
¥37,840
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
¥37,840
出荷予定日2025年4月22日
物質
clear
polycarbonate
straight
wide-mouth
包装
case of 48 ea
メーカー/製品名
Nalge-Nunc 2116-0030
ジャーの容量
30 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Collect and store pastes, solids, specimens and lab supplies with window-clear Thermo Scientific Nalgene Straight-side Wide-Mouth Jars. A wide temperature range (-135°C to +135°C) makes these jars an excellent choice for cold room and refrigerated use all the way to the autoclave. These high impact-resistant jars are extremely versatile. Not liquid leakproof.
法的情報
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)