Merck
TMO140620
Nunc® Cell Culture Inserts in 24-well Nunclon Delta surface plate
cell culture treated, polycarbonate, sterile, pore size 0.4 μm, case of 48 ea (supplied as 4 x 24 well plates, each containing 12 inserts)
別名:
multidish membrane insert, treated membrane insert
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
48 EACH
¥54,020
¥54,020
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
48 EACH
¥54,020
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.13
¥54,020
Check Cart for Availability
物質
polycarbonate
無菌性
sterile
包装
case of 48 ea (supplied as 4 x 24 well plates, each containing 12 inserts)
メーカー/製品名
Nunc 140620
ポアサイズ
0.4 μm pore size
結合型
cell culture treated
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cultivate most cell types without matrix coating when using Thermo Scientific Nunc Polycarbonate Membrane Inserts in Multidishes.
法的情報
Nunc is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)