Merck
T9896
Sigma-Aldrich
1,3,3-Trimethyl-2-methylene indoline
別名:
Fisher’s base
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
EC Number:
UNSPSCコード:
12352103
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
密度
0.98 g/mL at 25 °C (lit.)
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
145.4 °F - closed cup
引火点(℃)
63 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
試験成績書(COA)
COA(試験成績書)のサンプル
これはCOAのサンプルであり、この製品の最近製造されたロットを示すものではありません。