Merck
T8132
Sigma-Aldrich
2,2,2-トリフルオロエタノール
別名:
トリフルオロエチルアルコール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CF3CH2OH
CAS番号:
分子量:
100.04
Beilstein:
1733203
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
蒸気密度
3.5 (vs air)
蒸気圧
70 mmHg ( 25 °C)
アッセイ
≥99%
自己発火温度
~896 °F
expl. lim.
42 %
屈折率
n20/D 1.3 (lit.)
bp
77-80 °C (lit.)
mp
−44 °C (lit.)
密度
1.373 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
OCC(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O/c3-2(4,5)1-6/h6H,1H2
InChI Key
RHQDFWAXVIIEBN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - STOT RE 2
ターゲットの組織
Blood
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
86.0 °F - closed cup
引火点(℃)
30 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
水溶性液体
Jan Code
T8132-100ML:
T8132-250ML:
T8132-25ML:
T8132-BULK:
試験成績書(COA)