Merck
D9690
β-デフェンシン2 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.32
MDL number:
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
recombinant
expressed in E. coli
Quality Segment
form
lyophilized powder (from 10 mM acetic acid)
mol wt
estimated mol wt 4.3 kDa
UniProt accession no.
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, fungi, viruses
mode of action
cell wall synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... DEFB4(1673)
General description
Chemical structure: peptide
Biochem/physiol Actions
ケラチノサイトをはじめ多くの器官の上皮に発現する抗菌性物質です。
抗菌活性を示す陽イオン性の低分子ペプチドであり、ケラチノサイトをはじめ多くの器官の上皮に発現しています。
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
D9690-5UG: + D9690-BULK: + D9690-VAR:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)