アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
crystalline
色
orange
溶解性
DMSO: ~20 mg/mL
H2O: insoluble
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Nc1sc2CCCCc2c1C(=O)c3ccc(Cl)cc3
InChI
1S/C15H14ClNOS/c16-10-7-5-9(6-8-10)14(18)13-11-3-1-2-4-12(11)19-15(13)17/h5-8H,1-4,17H2
InChI Key
OTZVBZFYMFTYKH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA1(134)
生物化学的/生理学的作用
調製ノート
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T7450-BULK:
T7450-5MG-PW:
T7450-5MG:
T7450-25MG:
T7450-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ