Merck
T6039
Sigma-Aldrich
Quartz digital timers
Model T-7
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122411
NACRES:
NB.35
サイズ
3 1/2 in. × 1 3/4 in. × 1/2 in.
バッテリー電源
1.5 V button cell
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Display: 4 digits, 0.5 inch
Special features: 99 minute countdown timer with buzzer at end of countdown; memory recall function; magnet in back of unit
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1