Merck
HS24490D
LabAlert® Pocket Timer/Stopwatch
4 Channel, timing 100 hr, resolution: 1/100 sec
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥6,609
¥6,609
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥6,609
About This Item
UNSPSCコード:
41122411
NACRES:
NB.35
¥6,609
Check Cart for Availability
詳細
alarm
timing measuring range
100 hr, resolution: 1/100 sec
L × H × D
61 × 71 × 25 mm
バッテリー電源
1 × 1.5 V (LR44)
詳細
Pocket, four channel stopwatch / timer with both audible and visual alarms.
特徴および利点
  • Four independent timing channels with visual and audible alarms
  • use as a stopwatch, a count up/down, or a clock
  • includes spring clip and magnetic back
法的情報
Clearly Safe is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)