Merck
T4781
Sigma-Aldrich
1,4,7-トリアザシクロノナン
~97%
別名:
オクタヒドロ-1H-1,4,7-トリアゾニン, トリエチレントリアミン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H15N3
CAS番号:
分子量:
129.20
Beilstein:
773877
MDL番号:
UNSPSCコード:
12350000
アッセイ
~97%
bp
110-130 °C/7 mmHg (lit.)
mp
42-45 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C1CNCCNCCN1
InChI
1S/C6H15N3/c1-2-8-5-6-9-4-3-7-1/h7-9H,1-6H2
InChI Key
ITWBWJFEJCHKSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
高いカチオン結合選択性を有する錯滴定用試薬としての用途が期待されます。
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)