Merck
T4571
SAFC
タウリン
別名:
2-アミノエタンスルホン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2CH2CH2SO3H
CAS番号:
分子量:
125.15
Beilstein:
1751215
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.26
由来生物
non-animal source
アッセイ
≥98.5%
形状
crystalline powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
endotoxin, heavy metals, trace metals, tested
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
H2O: ≥100 mg/mL
その他の活性
cytotoxicity, tested
SMILES記法
NCCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C2H7NO3S/c3-1-2-7(4,5)6/h1-3H2,(H,4,5,6)
InChI Key
XOAAWQZATWQOTB-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この製品のDocumentationを要求するには、カスタマーサポート(Customer Support)にお問い合わせいただき、「製品文書」を選択してください。本製品のDocumentationへのアクセスには秘密情報開示契約が必要となります。
バイオ医薬品プロセスに使用する高品質原料を提供するメルクのSAFC®ポートフォリオは、厳密な品質管理手順の適用を受けるとともに、M-Clarityプログラムによって定義される要件に適合するようお客様をサポートするための文書と専門技術情報が付与されます。
M-Clarity Program
上流工程で使用する化学薬品の包括的なポートフォリオは、バイオ医薬品メーカーに新旧の治療薬を製造するための高品質な原材料を提供するほか、速やかな市場投入や規制課題の単純化にも役立ちます。サプライチェーンの透明性と信頼性の高い調達を実現するために、私たちを信頼し、クラス最高の規制サポートとサービスを通じて、お客様の製品の適格性確認を合理化してください。
アプリケーション
タウリンは、硫黄含有(スルフヒドリル)アミノ酸システインの誘導体です。タウリンは、天然に存在する数少ない既知のスルホン酸の1つです。一部の細胞でアポトーシスを調節し、多くの代謝活動で機能する、メチオニンとシステイン代謝の産物である条件付き必須スルホン化アミノ酸です。治療用組換えタンパク質およびモノクローナル抗体の商業的バイオ製造用の細胞培養培地成分として使用できます。
生物化学的/生理学的作用
グリシンレセプターの非選択的な内在性アゴニストです。条件的に必須のスルホン酸化アミノ酸として、ある種の細胞ではアポトーシスを調節しています。多くの代謝活性に作用します。メチオニンおよびシステインの代謝産物です。
法的情報
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T4571-1KG:
T4571-VAR:
T4571-100G:
T4571-25KG:
T4571-10KG:
T4571-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 4
1 of 4
Takashi Ito et al.
Journal of molecular and cellular cardiology, 44(5), 927-937 (2008-04-15)
The sulfur-containing beta-amino acid, taurine, is the most abundant free amino acid in cardiac and skeletal muscle. Although its physiological function has not been established, it is thought to play an important role in ion movement, calcium handling, osmoregulation and
Marlene Wewalka et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 99(4), 1442-1451 (2014-01-18)
Bile acids (BAs) are newly recognized signaling molecules in glucose and energy homeostasis. Differences in BA profiles with type 2 diabetes mellitus (T2D) remain incompletely understood. The objective of the study was to assess serum BA composition in impaired glucose-tolerant
M Axelson et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 31(6), 1305-1312 (2000-05-29)
The biosynthesis of bile acids by primary cultures of normal human hepatocytes has been investigated. A general and sensitive method for the isolation and analysis of sterols and bile acids was used, based on anion exchange chromatography and gas chromatography-mass
Tsutomu Suzuki et al.
Wiley interdisciplinary reviews. RNA, 2(3), 376-386 (2011-10-01)
Mitochondrial DNA mutations that cause mitochondrial dysfunction are responsible for a wide spectrum of human diseases, referred to as mitochondrial diseases. Pathogenic point mutations are found frequently in genes encoding mitochondrial (mt) tRNAs, indicating that impaired functioning of mutant mt
Felizia K Voss et al.
Science (New York, N.Y.), 344(6184), 634-638 (2014-05-03)
Regulation of cell volume is critical for many cellular and organismal functions, yet the molecular identity of a key player, the volume-regulated anion channel VRAC, has remained unknown. A genome-wide small interfering RNA screen in mammalian cells identified LRRC8A as