Merck
T3751
Sigma-Aldrich
p-トルエンスルホン酸 一水和物
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H4SO3H · H2O
CAS番号:
分子量:
190.22
Beilstein:
3568023
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
蒸気密度
5.9 (vs air)
アッセイ
99%
mp
103-106 °C (lit.)
SMILES記法
[H]O[H].Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C7H8O3S.H2O/c1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10;/h2-5H,1H3,(H,8,9,10);1H2
InChI Key
KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
以下による置換
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T3751-100G:
T3751-10G:
T3751-BULK:
T3751-500G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)