Merck
T2700
SAFC
TWEEN® 20
meets EP testing specifications
別名:
ポリエチレングリコールソルビタンモノラウラート, ポリオキシエチレンソルビタンモノラウラート
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161900
NACRES:
NA.25
製品T2700は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
認証
meets EP testing specifications
詳細
non-ionic
フォーム
liquid
分子量
~1228
組成
lauric acid, ≥40% (balance primarily myristic, palmoyic, and stearic acids)
屈折率
n20/D 1.468 (lit.)
CMC
0.059 mM
転移温度
cloud point 76 °C
密度
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
HLB
16.7
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCC(C1C(C(CO1)OCCO)OCCO)OCCO
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
InChI Key
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
TWEEN® 20は、ポリソルベート20としても知られ、非イオン性界面活性剤です。溶液の表面張力を抑え、それにより試薬の均一な広がりを促進します。Tween 20は細胞脂質に穏やかに作用し、細胞表面抗原の完全性を保持し、細胞内タンパク質の染色を促進します。[1][2]
アプリケーション
TWEEN 20は界面活性剤として、また、酵素抽出にも使用されています。[3][4]
非イオン界面活性剤です。
法的情報
TWEEN is a registered trademark of Croda International PLC
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
527.0 °F - Pensky-Martens closed cup
引火点(℃)
275 °C - Pensky-Martens closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T2700-100ML:
T2700-500ML:
T2700-BULK:
T2700-1L:
T2700-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
PAHs soil decontamination in two steps: Desorption and electrochemical treatment
M. Teresa Alcantara
Journal of Hazardous Materials (2009)
Permeability of Biological Membranes (2016)
Immunohistochemistry: Basics and Methods (2010)
Production and extraction of an extracellular lipase from the entomopathogenic fungus Metarhizium anisopliae
Walter Orlando Beys Silva
Process. Biochem. (2005)
Louis Hermo et al.
The journal of histochemistry and cytochemistry : official journal of the Histochemistry Society, 56(12), 1121-1135 (2008-09-18)
Water content within the epididymis of the male reproductive system is stringently regulated to promote sperm maturation. Several members of the aquaporin (AQP) family of water channel-forming integral membrane proteins have been identified in epididymal cells, but expression profiling for