おすすめの製品
タイプ
Type I
品質水準
フォーム
ammonium sulfate suspension
比活性
~10,000 units/mg protein
分子量
53 kDa by equilibrium centrifugation
その他の活性
pyruvate kinase, lactic dehydrogenase, 3-phosphoglyceric phosphokinase, phosphoglucose isomerase, α-glycerophosphate dehydrogenase, aldolase, and glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase <0.01%
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
単位の定義
物理的形状
アナリシスノート
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T2507-2.5MG:
T2507-BULK-N:
T2507-5MG:
T2507-VAR-N:
T2507-10MG:
T2507-BULK:
T2507-.5MG:
T2507-VAR:
T2507-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
硫酸アンモニウム懸濁液として提供される酵素の使用方法