安全性情報
T25
Sigma-Aldrich
5′-ヌクレオチドナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.51
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
5′′-TriNucleotides are used for the synthesis of ribonucleic acids with RNA polymerases.
その他情報
4種類のヌクレオシド三リン酸が以下の量で入っています。
製品番号A2383 ATP, 二ナトリウム塩, 100 mg
製品番号C9274 CTP, ナトリウム塩, 25 mg
製品番号G8877 GTP, ナトリウム塩, 25 mg
製品番号U6625 UTP, ナトリウム塩, 25 mg
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F
引火点(℃)
113 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Thomas G Rand et al.
Toxicology in vitro : an international journal published in association with BIBRA, 43, 16-20 (2017-05-26)
Most fungi that grow on damp building materials produce low molecular weight compounds, some of which are known to be toxic. In this study, we tested the hypothesis that exposure to some metabolites of fungi common on damp building materials
Éva Csősz et al.
BMC bioinformatics, 20(1), 398-398 (2019-07-19)
Utilization of quantitative proteomics data on the network level is still a challenge in proteomics data analysis. Currently existing models use sophisticated, sometimes hard to implement analysis techniques. Our aim was to generate a relatively simple strategy for quantitative proteomics
Natasa Gaspar et al.
International journal of molecular sciences, 21(16) (2020-08-23)
Reporter genes are used to visualize intracellular biological phenomena, including viral infection. Here we demonstrate bioluminescent imaging of viral infection using the NanoBiT system in combination with intraperitoneal injection of a furimazine analogue, hydrofurimazine. This recently developed substrate has enhanced
Silvia Mrvová et al.
Molecular genetics and genomics : MGG, 293(1), 167-186 (2017-09-25)
Alternative polyadenylation is an important and pervasive mechanism that generates heterogeneous 3'-termini of mRNA and is considered an important regulator of gene expression. We performed bioinformatics analyses of ESTs and the 3'-UTRs of the main transcript splice variants of the
David Alan Schneider
Gene, 493(2), 176-184 (2011-09-07)
Synthesis of the translation apparatus is a central activity in growing and/or proliferating cells. Because of its fundamental importance and direct connection to cell proliferation, ribosome synthesis has been a focus of ongoing research for several decades. As a consequence