アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
oil
溶解性
DMSO: >5 mg/mL
保管温度
−20°C
SMILES記法
C#CCO[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C10H15NO/c1-2-7-12-10-8-11-5-3-9(10)4-6-11/h1,9-10H,3-8H2/t10-/m0/s1
InChI Key
XVFJONKUSLSKSW-JTQLQIEISA-N
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
包装
調製ノート
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T2452-BULK:
T2452-10MG:
T2452-BULK-PW:
T2452-10MG-PW:
T2452-25MG:
T2452-25MG-PW:
T2452-VAR:
試験成績書(COA)
資料
Muscarinic acetylcholine receptors mediate acetylcholine actions in CNS and non-nervous tissues, crucial for cell signaling.