About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H29O13P
CAS番号:
分子量:
580.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
おすすめの製品
mp
114-115 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
CC(=O)OC1OC(COP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)C(OC(C)=O)C(OC(C)=O)C1OC(C)=O
InChI
1S/C26H29O13P/c1-16(27)33-23-22(37-26(36-19(4)30)25(35-18(3)29)24(23)34-17(2)28)15-32-40(31,38-20-11-7-5-8-12-20)39-21-13-9-6-10-14-21/h5-14,22-26H,15H2,1-4H3
InChI Key
IKZZNFIJWMQZMQ-UHFFFAOYSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
T2250-100MG:
T2250-VAR:
T2250-10MG:
T2250-BULK:
T2250-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)