Merck
T1823
Sigma-Aldrich
テトラメチルロサミン 塩化物
≥95% (at 254 nm, HPLC), solid
別名:
3,6-ビス(ジメチルアミノ)-9-フェニル 塩化物, キサンチリウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H23N2OCl
分子量:
378.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161501
詳細
Light sensitive
アッセイ
≥95% (at 254 nm, HPLC)
フォーム
solid
溶解性
DMSO or DMF: soluble
蛍光検出
λem 573 nm (+/- 4nm)
SMILES記法
[Cl-].CN(C)c1ccc2c(-c3ccccc3)c4ccc(cc4[o+]c2c1)N(C)C
アプリケーション
Useful dye for studying P-gp mediated exclusion from multidrug resistant cells. Superior P-gp substrate compared to the widely used marker rhodamine 123.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)