Merck
T1535
Sigma-Aldrich
トリズマ® 塩酸塩 塩酸塩
≥99% (redox titration)
別名:
TRIS HCl, TRIS 塩酸塩, トリス(ヒドロキシメチル)アミノメタン 塩酸塩, トロメタン塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS番号:
分子量:
157.60
Beilstein:
3675235
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161700
アッセイ
≥99% (redox titration)
不純物
≤0.5% water (Karl Fischer)
有効pH範囲
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
溶解性
40 % (w/w), clear, colorless
微量陽イオン
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
吸収
≤0.05 at 290 at 40%
SMILES記法
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI Key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
すべてのバッファーのpHは、温度や濃度に依存します。トリスバッファーの場合、温度が1°C低下するとpHは約0.03上昇し、希釈10倍ごとにpHは0.03~0.05低下します。精密なアプリケーションには、適切に校正した、ガラス/カロメル複合電極のpHメーターを使用してください。
法的情報
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
T1535-1KG:
T1535-5KG:
T1535-100G:
T1535-BULK:
T1535-500G:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
P Ranjit et al.
Vascular pharmacology, 71, 102-107 (2015-04-15)
Research and routine laboratory assessment of clot integrity can be time consuming, expensive, and cannot be batched as it is generally performed in real time. To address these issues, we developed and validated a micro-titre based assay to quantify thrombogenesis