抗体製品の状態
purified from hybridoma cell culture
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
53H8, monoclonal
形状
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~66 kDa
化学種の反応性
human
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using HeLa nuclear cell extract
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NXF1(10482)
関連するカテゴリー
詳細
特異性
免疫原
アプリケーション
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- immunoblotting
- immunoprecipitation
- immunocytochemistry
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
保管および安定性
免責事項
Not finding the right product?
Try our 製品選択ツール.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
T1076-VAR:
T1076-200UL:
T1076-BULK:
試験成績書(COA)