SRP8049
Periostin mouse
recombinant, expressed in CHO cells, FLAG® tagged, >95% (SDS-PAGE)
別名:
OSF-2, Osteoblast-specific factor 2, PC cell-derived growth factor
サイズを選択してください
¥54,060
サイズを選択してください
About This Item
¥54,060
おすすめの製品
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in CHO cells
タグ
FLAG® tagged
アッセイ
>95% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
~85 kDa
包装
pkg of 10 μg
保管条件
avoid repeated freeze/thaw cycles
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
色
white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... Postn(50706)
詳細
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
再構成
WGK
WGK 2
Jan Code
SRP8049-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ