安全性情報
SRP6003
Sigma-Aldrich
プロカルシトニン ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥97% (SDS-PAGE), ≥97% (HPLC)
別名:
CALC1, CALCA, CGRP, カルシトニン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
51111800
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
80 ng/mL
分子量
12.796 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
Endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... N/A(796)
詳細
遺伝子CALC1(カルシトニン1)は、ヒト染色体11にマッピングされます。CALC1は、プレプロカルシトニンをコードします。プレプロカルシトニンは、アミノ末端でエンドペプチダーゼによって切断されてプロカルシトニンを生成します。[1]プロカルシトニンはペプチドホルモンとして作用し、主に甲状腺のC細胞と肺の特定の内分泌細胞によって産生されます。[2][3]プロカルシトニンは、通常の発現条件下でN末端残基、カルシトニン、およびカタカルシンという3つの特定のフラグメントに直ちに切断されます。[4]大腸菌で産生された組換えヒトプロカルシトニンは、分子量が12,796ダルトンのアミノ酸を116個含む単一の非グリコシル化ポリペプチド鎖です。
アプリケーション
プロカルシトニンヒトは、in vitro血管透過性アッセイに使用されています。[5]
生物化学的/生理学的作用
プロカルシトニンは、カルシトニンのプロホルモンです。[2]未処理プロカルシトニンのレベルは、細菌感染、外傷、またはショック後に著しく上昇します。[6]プロカルシトニンは、急性膵炎患者の全身合併症とも関連します。[7]
物理的形状
10 mMりん酸ナトリウム緩衝液、pH 7.5から凍結乾燥。
再構成
開く前にビンを遠心します。滅菌H?Oで0.1 mg/mlの濃度に再構成します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP6003-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The potential role of procalcitonin and interleukin 8 in the prediction of infected necrosis in acute pancreatitis.
Rau B
Gut, 41, 832-832 (1997)
Nana-Maria Wagner et al.
Anesthesia and analgesia, 124(3), 836-845 (2016-09-23)
Procalcitonin is used as a diagnostic tool for the identification and risk stratification of septic patients. Procalcitonin plasma concentrations tightly correlate with the severity of the ongoing inflammatory reaction and can rise up to 10,000-fold. Impairment of endothelial cell function
Procalcitonin as a diagnostic test for sepsis in critically ill adults and after surgery or trauma: a systematic review and meta-analysis.
Uzzan B
Critical Care Medicine, 34, 1996-1996 (2006)
Procalcitonin as an acute phase marker.
Annals of Clinical Biochemistry, 38, 483-493 (2001)
High serum procalcitonin concentrations in patients with sepsis and infection.
Lancet, 341, 515-518 (1993)