Merck
SRP5338
Sigma-Aldrich
PP1A, active, GST tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
LAR
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥74,630
¥74,630
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥74,630
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥74,630
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
182-274 nmol/min·mg
分子量
~62 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... PPP1CA(5499)
詳細
PP1A is a serine/threonine specific protein phosphatase family which is involved in the regulation of a variety of cellular processes, such as cell division, glycogen metabolism, muscle contractility, protein synthesis, and HIV-1 viral transcription. PP1A is one of the three catalytic subunits of protein phosphatase 1 (PP1). PP1A functions as a suppressor of learning and memory and as a potential mediator of cognitive decline during aging.PP1A is also play a main role in splice site selection and is an important regulator of cardiac function.
物理的形状
50 mM Tris-HCl溶液(pH 7.5、150 mM NaCl、10 mM グルタチオン、0.1 mM EDTA、0.25 mM DTT、0.1 mM PMSF、25% グリセロール)
調製ノート
開封後は少量ずつに分注して-70℃で保管してください。操作を反復したり凍結融解を何度も繰り返したりしないでください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5338-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)