安全性情報
SRP5156
Sigma-Aldrich
14-3-3 ζ、タグなし ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
14-3-3 ζ, KCIP-1, MGC111427, MGC126532, MGC138156, YWHAZ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 μG
¥35,620
¥35,620
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
50 μG
¥35,620
About This Item
CAS番号:
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥35,620
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
分子量
~29 kDa
NCBIアクセッション番号
アプリケーション
cell analysis
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... YWHAZ(7534)
詳細
14-3-3ζ(チロシン-3-モノオキシゲナーゼ/トリプトファン5-モノオキシゲナーゼ活性化タンパク質ζポリペプチド)は、ホスホセリン含有タンパク質との結合によりシグナル伝達を仲介する14-3-3タンパク質ファミリーのメンバーです。14-3-3ζタンパク質は、増殖、分化、老化、アポトーシスなど細胞の主要なプロセスにかかわる重要な調節因子であることから、がんのバイオロジーにおいて大きな役割を果たしています。また、14-3-3ζタンパク質は、IRS1タンパク質と相互作用することがわかっており、インスリン受容体とIRS1との結合を遮断することによって、インスリン感受性の制御に役割を果たすと言われています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 50 mM NaCl, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
適用法令
Jan Code
SRP5156-50UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zenggang Li et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 105(1), 162-167 (2007-12-29)
The family of 14-3-3 proteins has emerged as critical regulators of diverse cellular responses under both physiological and pathological conditions. Here, we report an important role of 14-3-3zeta in tumorigenesis through a mechanism that involves anoikis resistance. 14-3-3zeta is up-regulated
M Niemantsverdriet et al.
Oncogene, 27(9), 1315-1319 (2007-08-21)
14-3-3 proteins are relevant to cancer biology as they are key regulators of major cellular processes such as proliferation, differentiation, senescence and apoptosis. So far, the sigma isoform (14-3-3sigma) has most directly been implicated in carcinogenesis and was recognized as