SRP5100
YES1、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
HsT441, P61-YES, Yes, c-yes
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥62,100
¥62,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
すべての画像(2)
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥62,100
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥62,100
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
おすすめの製品
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
157-213 nmol/min·mg
分子量
~91 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... YES1(7525)
詳細
YES1は、SRCチロシンキナーゼファミリーに属する山口肉腫ウイルスがん遺伝子の細胞ホモログです。YES1は、第18染色体と第22染色体のチミジル酸シンターゼ遺伝子のごく近傍に位置しています。YES1の活性化は、肝細胞の悪性形質転換に重要な役割を果たすとみられており、未分化状態の胚性幹細胞の維持においても重要です。YES1は、早期の肝細胞癌を検出する有用なマーカーであり、胃癌の腫瘍形成や転移において重要な役割を果たしています。YES1の誘導の結果、がん細胞の運動性が亢進することから、YES1は、腫瘍の増殖よりもがんの広がりや転移を促進している可能性があると言われています。
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5100-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
G A Silverman et al.
Genomics, 15(2), 442-445 (1993-02-01)
The YES1 proto-oncogene was mapped previously to human chromosome band 18q21.3 by using isotopic in situ hybridization. Using yeast artificial chromosomes (YACs) as probes and fluorescence in situ hybridization, a strong signal was detected in the region corresponding to 18p11.3.
Jane Barraclough et al.
Neoplasia (New York, N.Y.), 9(9), 745-754 (2007-09-28)
Increases in the levels and/or activity of nonreceptor tyrosine kinases c-Src and c-Yes are often associated with colorectal carcinogenesis. The physiological consequences of increased c-Yes activity during the early and late stages of tumorigenesis, in addition to the degree of