Merck
SRP5096
Sigma-Aldrich
ULK1 (1-649)、活性型、GSTタグ融合 ヒト
PRECISIO® Kinase, recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
別名:
ATG1, FLJ38455, UNC51, Unc51.1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥96,900
¥96,900
出荷予定日2025年4月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥96,900
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥96,900
出荷予定日2025年4月23日
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
バルクの問い合わせ
リコンビナント
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
製品種目
PRECISIO® Kinase
アッセイ
≥70% (SDS-PAGE)
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
比活性
46-62 nmol/min·mg
分子量
~125 kDa
NCBIアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... ULK1(8408)
関連するカテゴリー
詳細
Unc-51 like autophagy activating kinase 1 (ULK1) is a serine/threonine protein kinase which forms a component of the ULK1 protein kinase complex. This protein complex also contains the adaptor proteins ATG (autophagy-related) 13, RB1CC1/FIP200 (RB1-inducible coiled-coil 1), and ATG101. The gene encoding this protein is localized on human chromosome 12q24.33.[1][2]
アプリケーション
GST-ULK1 has been used in in vitro kinase assay.[3]
生物化学的/生理学的作用
Unc-51 like autophagy activating kinase 1 (ULK1) protein kinase plays a crucial role in the control of autophagy initiation. This protein is responsible for activating a cascade of signaling pathways which results in the formation of phagosomes. ULK1 is also required for the control of the expression of key interferon-stimulated genes (ISGs).[1][4][5]
物理的形状
50 mM Tris-HCl(pH 7.5, 150 mM NaCl, 10 mMグルタチオン, 0.1 mM EDTA, 0.25 mM DTT, 0.1 mM PMSF, 25%グリセロール含有)を用いた溶液として調製されています。
調製ノート
開封後はそれぞれの目的に応じて少量ずつ分注し、-70°Cで保存してください。また、取扱いや凍結融解について、繰り返しのご使用は避けてください。
法的情報
PRECISIO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP5096-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Computational analysis of an autophagy/translation switch based on mutual inhibition of MTORC1 and ULK1.
Szymanska Pp
PLoS ONE (2015)
Deubiquitinase inhibition by WP1130 leads to ULK1 aggregation and blockade of autophagy
Stefan D
Autophagy (2015)
Deubiquitinase inhibition by WP1130 leads to ULK1 aggregation and blockade of autophagy.
Driebren S
Autophagy (2015)
Edmond Y W Chan et al.
The Journal of biological chemistry, 282(35), 25464-25474 (2007-06-28)
Autophagy is a vital response to nutrient starvation. Here, we screened a kinase-specific siRNA library using an autophagy assay in human embryonic kidney 293 cells that measures lipidation of the marker protein GFP-LC3 following amino acid starvation. This screen identified
Missense Mutation in Pseudouridine Synthase 1 (PUS1) Causes Mitochondrial Myopathy and Sideroblastic Anemia (MLASA)
YelenaBykhovskaya
The American Journal on Addictions (2004)