Merck
SRP4969
Sigma-Aldrich
エピジェン(EPGN) ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE)
別名:
ALGV3072, EPG, EPGN, FLJ75542, PRO9904, エピジェン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
有効性
150-300 ng/mL
分子量
~7.9 kDa
包装
pkg of 25 μg
不純物
endotoxin, tested
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... EPGN(255324)
詳細
The precursor EPGN (epigen) is a transmembrane glycoprotein and is widely expressed in human tissues. The precursor is cleaved to give a soluble EGF (epidermal growth factor)-like domain.
Recombinant Human epigen, produced in Escherichia coli is a single, non-glycosylated, polypeptide chain containing 72 amino acids and having a molecular mass of 7.9kDa.
生物化学的/生理学的作用
EPGN (epigen) is a ligand for EGFR (epidermal growth factor receptor). EPGN (epigen) belongs to the EGF family and enhances proliferation in keratinocytes.
物理的形状
EPGNは、20 mM PBSバッファー(pH 7.4, 130 mM塩化ナトリウム含有)溶液の凍結乾燥品です。
再構成
100 μg/mL以上の滅菌d-H2Oで再構成してください。長期保存する際は、担体タンパク質(0.1% HSAまたはBSA)を添加することを推奨します。
バイアルは、開封前に遠心してください。凍結融解の繰り返しは避けてください。
文書ライブラリにアクセスする
Fetal inhibition of inflammation improves disease phenotypes in harlequin ichthyosis.
Cottle DL, et al.
Human Molecular Genetics, 24, 436-436 (2015)
Epigen, the last ligand of ErbB receptors, reveals intricate relationships between affinity and mitogenicity.
Kochupurakkal BS, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 280, 8503-8503 (2005)
The EGFR-HER2 module: a stem cell approach to understanding a prime target and driver of solid tumors.
Schneider MR and Yarden Y
Oncogene, 35, 2949-2949 (2019)