¥62,200
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
9.8 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
色
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... CXCL5(20311)
詳細
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
再構成
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
SRP3219-20UG:4548173960234
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ