安全性情報
SRP3214
Sigma-Aldrich
I-TAC (CXCL11) マウス由来
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
B-R1, CXCL11
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
20 μG
¥56,400
¥56,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
20 μG
¥56,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥56,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
由来生物
mouse
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
有効性
10.0-100.0 ng/mL
分子量
9.0 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
mouse ... CXCL11(56066)
詳細
I-TACはインターフェロンによって調節される「非ELR」CXCケモカインで、CXCR3受容体を介してシグナルを伝達します。I-TACはIL-2で活性化されたT細胞に対する化学誘引物質となりますが、新たに分離した未刺激のT細胞、好中球または単球には作用しません。組み換えマウスI-TACは、CCケモカインに高度に保存された4つのシステイン残基が含まれた79個のアミノ酸残基からなる9.0 kDaのタンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
CXCL11 (C-X-C motif chemokine 11) is involved in the wound repair in skin cells.[1] CXCL11′s interaction with CXCR3 (C-X-C chemokine receptor type 3) polarizes naive T cells into IL (interleukin)-10hi Tregs (regulatory T cells, Tr1) and repolarizes CXCR3+CD4+ EAE (experimental autoimmune encephalomyelitis)-associated effector T cells into IL-10hi Tregs.[2] CXCL11 also enhances Th2 (T helper 2) response in model leishmaniasis system, and thereby regulates the outcome of the immunological pathway.[3] In mice model, CXCL11 is upregulated in RSV (respiratory syncytial virus) and influenza A infections.[4]
シーケンス
FLMFKQGRCL CIGPGMKAVK MAEIEKASVI YPSNGCDKVE VIVTMKAHKR QRCLDPRSKQ ARLIMQAIEK KNFLRRQNM
物理的形状
凍結乾燥品(添加物不含)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。0.1~1.0 mg/mLの濃度となるよう水で再構成してください。ボルテックスは行わないでください。この溶液は2~8°Cで1週間まで保存できます。長期保存の際は、キャリアタンパク質(0.1% BSAなど)を含有するバッファーで希釈し、1回使用量ごとに分けて-20~-80°Cで保存することをお勧めします。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3214-20UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Characterization of the chemokine CXCL11-heparin interaction suggests two different affinities for glycosaminoglycans.
Severin IC, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285, 17713-17713 (2010)
Regulation of C-X-C chemokine gene expression by keratin 17 and hnRNP K in skin tumor keratinocytes.
Chung BM
The Journal of Cell Biology, 208, 613-613 (2015)
CXCL11-dependent induction of FOXP3-negative regulatory T cells suppresses autoimmune encephalomyelitis.
Zohar Y, et al.
The Journal of Clinical Investigation, 124, 2009-2009 (2014)
A recombinant vaccinia virus encoding the interferon-inducible T-cell alpha chemoattractant is attenuated in vivo.
Hamilton NH, et al.
Scandinavian Journal of Immunology, 59, 246-246 (2004)
Epidermal expression of I-TAC (Cxcl11) instructs adaptive Th2-type immunity.
Roebrock K, et al.
Faseb Journal, 28, 1724-1724 (2014)