安全性情報
AB1128
Sigma-Aldrich
抗呼吸器合胞体ウイルス抗体
Chemicon®, from goat
別名:
RSV
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
由来生物
goat
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
交差性
human
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
輸送温度
wet ice
特異性
RSV、全抗原を認識します。IFAではPara 1-3、インフルエンザA & B、アデノウイルスと反応しません。HEp-2細胞およびWI-38細胞とは反応しません。
免疫原
ヒトRSV分離株
アプリケーション
抗呼吸器合胞体ウイルス抗体は、呼吸器合胞体ウイルスに対する抗体であり、ELISA、IF、IH(P)に使用できます。
間接的免疫蛍光:1:480。
パラフィン包埋切片内で反応します(matsuse, et al 2000参照)。
ELISA: 1:10,000
融合阻害(1:256)
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
物理的形状
0.1%アジ化ナトリウムを含むPBS(0.01 M、pH 7.2)中の精製免疫グロブリン。
フォーマット:精製
保管および安定性
未希釈アリコートで-20℃で最長12カ月保存できます。凍結・融解サイクルの繰り返しは避けてください。
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB1128:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Weidong Zhang et al.
Nature medicine, 11(1), 56-62 (2004-12-28)
Respiratory syncytial virus (RSV) infection is one of the major causes of respiratory tract infection for which no vaccine or antiviral treatment is available. The RSV NS1 protein seems to antagonize the host interferon (IFN) response; however, its mechanism is
Protein kinase C-alpha activity is required for respiratory syncytial virus fusion to human bronchial epithelial cells.
San-Juan-Vergara, H; Peeples, ME; Lockey, RF; Mohapatra, SS
Journal of virology null
Respiratory syncytial virus (RSV) suppression of glucocorticoid receptor phosphorylation does not account for repression of transactivation.
Webster Marketon, JI; Corry, J
FEBS Open Bio null
Respiratory syncytial virus glycoproteins uptake occurs through clathrin-mediated endocytosis in a human epithelial cell line.
Abel Gutierrez-Ortega,Carla Sanchez-Hernandez,Beatriz Gomez-Garcia
Virology Journal null
Recombinant influenza virus carrying the respiratory syncytial virus (RSV) F85-93 CTL epitope reduces RSV replication in mice.
De Baets, S; Schepens, B; Sedeyn, K; Schotsaert, M; Roose, K; Bogaert, P; Fiers, W; Saelens, X
Journal of virology null
質問
  1. Is there a positive control available for testing with western blot?
    1 回答
    1. The antibody reference AB1128, Anti-Respiratory Syncytial Virus Antibody, has not been tested for Western blot application.