リコンビナント
expressed in Hi-5 Insect cells
アッセイ
≥97% (HPLC)
≥97% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
15.5-25.0 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
色
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TNFSF4(7292)
1 of 4
当該品目 | SRP0571 | SRP0630 | SRP3002 |
---|---|---|---|
recombinant expressed in Hi-5 Insect cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in HEK 293 cells | recombinant expressed in E. coli |
biological source human | biological source - | biological source - | biological source human |
assay ≥97% (HPLC), ≥97% (SDS-PAGE) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC), ≥98% (SDS-PAGE) |
mol wt 15.5-25.0 kDa | mol wt 18 kDa | mol wt 23.6 kDa | mol wt 19.5 kDa |
form lyophilized | form frozen liquid | form frozen liquid | form lyophilized |
詳細
生物化学的/生理学的作用
シーケンス
物理的形状
再構成
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
カルタヘナ法
カルタヘナ法
Jan Code
SRP3133-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
アクティブなフィルタ