安全性情報
SRP3107
Sigma-Aldrich
Lin28-TAT ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE), ≥90% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
CSDD1, LIN28A, ZCCHC1
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 μG
¥62,200
¥62,200
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 μG
¥62,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.32
¥62,200
出荷予定日2025年4月25日
バルクの問い合わせ
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥90% (HPLC)
≥90% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
24.4 kDa
包装
pkg of 25 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... LIN28A(79727)
詳細
Lin28は、RNA結合タンパク質で、転写因子と構造的に関連のある多種多様なファミリーに属しています。Lin28は、胚性幹細胞(ESC)で豊富にみられ、それより少ない程度に胎盤と精巣でみられます。Lin28は、幹細胞およびある特定の癌細胞株の分化に不可欠な段階であるlet-7のマクロRNAプロセシングと成熟化を阻害することが示されています。Sox2、Oct4、Nanogと共に、Lin28は、一次ヒト線維芽細胞から多能性状態への再プログラムを誘導することができます。Lin28と他の調節タンパク質は、DNAトランスフェクション、ウイルス感染、またはマイクロインジェクションによって細胞内に導入可能です。TAT融合タンパク質を用いたタンパク質の形質導入は、タンパク質を一次細胞およびトランスフォーム細胞に誘導するための代替方法です。組み換えヒトLin28-TATは、222個のアミノ酸残基からなる24.4 kDaのタンパク質で、C末端に13個の残基からなるTATペプチドを含みます。
生物化学的/生理学的作用
Lin28は、RNA結合タンパク質で、転写因子と構造的に関連のある多種多様なファミリーに属しています。組み換えヒトLin28-TATは、222個のアミノ酸残基からなる24.4 kDaのタンパク質で、C末端に13個の残基からなるTATペプチドを含みます。
シーケンス
GPSVSNQQFA GGCAKAAEEA PEEAPEDAAR AADEPQLLHG AGICKWFNVR MGFGFLSMTA RAGVALDPPV DVFVHQSKLH MEGFRSLKEG EAVEFTFKKS AKGLESIRVT GPGGVFCIGS ERRPKGKSMQ KRRSKGDRCY NCGGLDHHAK ECKLPPQPKK CHFCQSISHM VASCPLKAQQ GPSAQGKPTY FREEEEEIHS PTLLPEAQNG GYGRKKRRQR RR
物理的形状
凍結乾燥品(10 mMクエン酸ナトリウム, pH 3.0)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で濃度1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは行なわないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3107-25UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Bingsen Xu et al.
RNA (New York, N.Y.), 15(3), 357-361 (2009-01-17)
Lin28 is highly expressed in human and mouse embryonic stem (ES) cells. Here, we show that in mouse ES cells, specific repression of Lin28 results in decreased cell proliferation, while overexpression of Lin28 accelerates cell proliferation. Further, Lin28 associates specifically