安全性情報
SRP3078
Sigma-Aldrich
IL-16 (121aa) ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
LCF(リンパ球走化性因子)
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥57,500
¥57,500
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥57,500
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
¥57,500
Check Cart for Availability
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
フォーム
lyophilized
分子量
12.4 kDa
包装
pkg of 10 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... IL16(3603)
関連するカテゴリー
詳細
IL-16は、CD4+ T細胞とCD4+単球と好酸球の走化性を誘導するCD8+ T細胞由来サイトカインです。ゲル濾過による解析からは、生理的条件下でhIL-16は主に非共有結合的に連結された多量体として存在することが示唆されていますが、一部のIL-16は単量体として存在していることも考えられます。ただし、走化性活性を有するのは多量体のみのようであり、活性には受容体のクロスリンクが必要とされることが示唆されています。また、IL-16はCD4+ T細胞上でIL-2受容体(IL-2R)およびMHCクラスII分子の発現を誘導します。ヒト、マウスIL-16は、有意な異種間交差反応性を示します。組み換えヒトIL-16は、121個のアミノ酸残基からなる12.4 kDaのタンパク質です。
生物化学的/生理学的作用
IL-16は、CD4+ T細胞とCD4+単球と好酸球の走化性を誘導するCD8+ T細胞由来サイトカインです。組み換えヒトIL-16は、121個のアミノ酸残基からなる12.4 kDaのタンパク質です。
シーケンス
SAASASAASD VSVESTAEAT VCTVTLEKMS AGLGFSLEGG KGSLHGDKPL TINRIFKGAA SEQSETVQPG DEILQLGGTA MQGLTRFEAW NIIKALPDGP VTIVIRRKSL QSKETTAAGD S
物理的形状
凍結乾燥品(5 mMリン酸ナトリウム、pH 5.5、0.5 mM DTT)
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で濃度0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは行なわないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3078-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Waldman, T.A., et al.
Cytokine Reference, 214-223 (2001)
W W Cruikshank et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 157(12), 5240-5248 (1996-12-15)
We have recently described the cDNA and predicted protein structure of a natural soluble CD4 ligand, IL-16. IL-16 is chemotactic for CD4+ T cells and induces functional IL-2 receptors in CD4+ T cells. The binding of IL-16 to CD4 results