安全性情報
SRP3006
Sigma-Aldrich
AITRL ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥98% (SDS-PAGE), ≥98% (HPLC), suitable for cell culture
別名:
TNFSF18, 活性誘導TNFR メンバーリガンド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.32
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥98% (HPLC)
≥98% (SDS-PAGE)
形状
lyophilized
分子量
14.3 kDa
包装
pkg of 20 μg
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
不純物
<0.1 EU/μg endotoxin, tested
white to off-white
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TNFSF18(8995)
詳細
AITRLは、TNFスーパーファミリーに属し、内皮細胞で発現され、AITR受容体を通じてシグナルを伝達します。AITRLは、T細胞の増殖および生存を調節し、Tリンパ球と内皮細胞のあいだに相互作用を生じさせます。AITRL遺伝子は、177個のアミノ酸からなるII型膜貫通タンパク質をコードします。28個のアミノ酸からなる細胞質領域、21個のアミノ酸からなる膜貫通ドメイン、128個のアミノ酸酸からなる細胞外ドメインで構成されています。組み換えヒト可溶性AITRLは、126個のアミノ酸残基からなる14.3 kDaのタンパク質で、AITRLの細胞外ドメインに相当します。
生物化学的/生理学的作用
AITRLは、TNFスーパーファミリーに属し、内皮細胞で発現され、AITR受容体を通じてシグナルを伝達します。組み換えヒト可溶性AITRLは、126個のアミノ酸残基からなる14.3 kDaのタンパク質で、AITRLの細胞外ドメインに相当します。
シーケンス
ETAKEPCMAK FGPLPSKWQM ASSEPPCVNK VSDWKLEILQ NGLYLIYGQV APNANYNDVA PFEVRLYKNK DMIQTLTNKS KIQNVGGTYE LHVGDTIDLI FNSEHQVLKN NTYWGIILLA NPQFIS
物理的形状
凍結乾燥品(10 mM Tris, pH 8.0)。
再構成
バイアルは、開封前に遠心してください。水で0.1~1.0 mg/mLに復元してください。ボルテックスは使用しないでください。水溶液は2~8°Cで最長1週間保存できます。長期保存には、担体タンパク質(0.1% BSAなど)含有バッファーでさらに希釈し、1回の使用量ずつに分注して-20~-80°Cで保存することを推奨します。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SRP3006-20UG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A L Gurney et al.
Current biology : CB, 9(4), 215-218 (1999-03-13)
The tumor necrosis factor (TNF) and TNF receptor (TNFR) gene superfamilies regulate diverse biological functions, including cell proliferation, differentiation, and survival [1] [2] [3]. We have identified a new TNF-related ligand, designated human GITR ligand (hGITRL), and its human receptor