スキップする
SRP2139
PPAR δ、リガンド結合ドメイン (165-441)、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
FAAR, MGC3931, NR1C2, NUC1, NUCI, NUCII, PPARB
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
10 μg
カートの在庫状況を確認する
¥47,900
この商品について
NACRES:
NA.26
UNSPSC Code:
12352200
Form:
frozen liquid
Assay:
≥80% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
Mol wt:
~58.2 kDa
¥47,900
カートの在庫状況を確認する
高品質はそのまま、さらにお手頃な価格になりました
特注のご依頼
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
frozen liquid
mol wt
~58.2 kDa
packaging
pkg of 10 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
300 μg/mL
color
clear colorless
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PPARD(5467)
Biochem/physiol Actions
ペルオキシソーム増殖剤活性化受容体(PPAR)と呼ばれる密接に類縁している核内受容体の1群が、糖尿病、肥満、粥状動脈硬化およびがんなどの慢性疾患と関係していると考えられます。PPARは当初、ペルオキシソーム増殖因子と呼ばれる合成化合物の遺伝子転写に対する作用を媒介する、核内受容体としてクローン化されました。その後まもなくして、エイコサノイドと脂肪酸も、PPARを介する遺伝子転写を調節することが明らかになりました。これらは、9-cisレチノイン酸受容体すなわちRXR(レチノイドX受容体)とのヘテロ二量体としてのみ、標的遺伝子のプロモーター領域内の特定エレメントに結合します。どちらかの受容体のリガンドと結合しても複合体が活性化されますが、両リガンドと同時に結合するとき、より強力な活性化を認めます。α、β(NUC1とも呼ばれます)およびγの、3つのPPARアイソタイプが同定されています。PPARβは多くの組織で認められますが、腸、腎臓、および心臓に最も高度に発現されています。PPARβとPPARδはあまり注目されていませんが、これはおそらく、重要な臨床症状と関連性がないためと考えられます。しかし最近、PPARβが結腸癌と関連していること(3)、また何よりも発がんにおいてCOX-2の誘導因子となっていることが分かりました。PPARは脳内でアシルCoA合成酵素2の発現を調節しており、PPARβと脳脂質代謝が関連付けられました。さらに、胚着床と脱落膜化にも関わっている可能性があります。
Physical form
無色透明な凍結溶液です。
Preparation Note
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
類似品目との比較
比較内容をすべて表示
相違点を表示
1 of 1
当該品目
SRP2135SRP2140SRP2054
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
description
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
concentration
300 μg/mL
concentration
-
concentration
450 μg/mL
concentration
850 μg/mL
mol wt
~58.2 kDa
mol wt
~60.2 kDa
mol wt
~57.8 kDa
mol wt
~39.4 kDa
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
form
frozen liquid
保管分類
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)