安全性情報
SRP2124
Sigma-Aldrich
Dr1 (NC2β, 19 kDa)、GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
NC2, NC2-β
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥64,200
¥64,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥64,200
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
NACRES:
NA.26
¥64,200
Check Cart for Availability
品質そのまま、お求めになりやすい価格になりました。メルクは皆さんの科学発展を支えるパートナーとして製品を提供します。
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~46.2 kDa
包装
pkg of 10 μg
濃度
500 μg/mL
colorless to clear
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... DR1(1810)
生物化学的/生理学的作用
Dr1は、クラスIIおよびクラスIII遺伝子発現の一般的な負の調節因子です。プロモーターDNA上のTBP塩基性反復ドメインに結合し、RNAポリメラーゼIIホロ酵素またはそのTFIIBやTFIIAサブユニットの、開始複合体への会合を防ぐことができます。Dr1はin vivoでリン酸化しており、このような変化はTBPとの相互作用に影響します。さらに、Dr1はPol IIの高リン酸化体と相互作用し、またAREB6リプレッサーの抑制領域とも相互作用します。Dr1はそのヒストンフォールドドメインを介して、DRAP1とヘテロ二量体複合体を形成します。より最近になって、Dr1-DRAP1は、DPE(下流プロモーターエレメント)またはTATAボックスモチーフの遺伝子転写を個々に調節する、二機能性の基本転写因子であることが分かりました。DPEを含むショウジョウバエのプロモーターから、in vitroで転写を刺激することができますが、TATA含有プロモーターからの転写は抑制します。
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2124-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
R J White et al.
Science (New York, N.Y.), 266(5184), 448-450 (1994-10-21)
RNA polymerases I, II, and III each use the TATA-binding protein (TBP). Regulators that target this shared factor may therefore provide a means to coordinate the activities of the three nuclear RNA polymerases. The repressor Dr1 binds to TBP and
J A Inostroza et al.
Cell, 70(3), 477-489 (1992-08-07)
We have discovered a protein termed Dr1 that interacts with the TATA-binding protein, TBP. The association of Dr1 with TBP results in repression of both basal and activated levels of transcription. The interaction of Dr1 with TBP precludes the formation
F Mermelstein et al.
Genes & development, 10(8), 1033-1048 (1996-04-15)
A Dr1-associated polypeptide (DRAP1) was isolated from HeLa cells and found to function as a corepressor of transcription. Corepressor function requires an interaction between DRAP1 and Dr1. Heterodimer formation was dependent on a histone fold motif present at the amino