安全性情報
SRP2107
Sigma-Aldrich
p53 (1-81)、野生型、 GSTタグ融合 ヒト
recombinant, expressed in E. coli, ≥80% (SDS-PAGE)
別名:
FLJ92943, LFS1, P53, TRP53
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 μG
¥43,950
¥43,950
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
10 μG
¥43,950
About This Item
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.26
¥43,950
Check Cart for Availability
由来生物
human
リコンビナント
expressed in E. coli
アッセイ
≥80% (SDS-PAGE)
フォーム
frozen liquid
分子量
~34.6 kDa
包装
pkg of 10 μg
濃度
400 μg/mL
テクニック
western blot: suitable
clear colorless
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
遺伝子情報
human ... TP53(7157)
詳細
p53 is a tumor suppressor gene expressed in a wide variety of tissues.[1] It is a tetrameric nuclear DNA-binding phosphoprotein.[2] The gene encoding it is localized on human chromosome 17p13.1.[3][4]
生物化学的/生理学的作用
p53は、形質転換の阻害能や腫瘍細胞増殖の抑制能を示し、腫瘍抑制因子として確認されています。さらにp53は、下流遺伝子のサブセットの発現を調節できる、転写因子でもあります。p53中の2つの特定のN末端残基(Leu22、Trp23)が突然変異すると、p53によるトランス活性化が低下します。さらに、TAFII40とTAFII60(またはTAFII31とTAFII70)への結合能とも関係していることは、これらの相互作用の1つ、または両方が、活性化に重要であることを示唆しています。22および23残基がAlaに突然変異しても、TBPへの結合能には影響しません。しかしこれらの残基がアミノ酸に変異したとき、p53-TBP相互作用が失われたことが報告されています。p53遺伝子の様々な突然変異は、多様ながん種において特徴づけられています。p53機能の低下または変異は、腫瘍形成と高度に相関しています。
Tumor suppressor p53 has the capability to induce cell cycle arrest and has a role in DNA repair, senescence and apoptosis.[5] It binds to Simian vacuolating virus 40 (SV40) T-antigen and human papilloma virus E6 protein.[2] The p53 gene is mutated in various cancers, such as of the breast, ovarian, bladder, colon and lung.[1][6]
物理的形状
無色透明な凍結溶液です。
調製ノート
マニュアルのデフロストフリーザーを使用し、凍結融解サイクルを繰り返さないでください。サンプルは氷上において作業してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
SRP2107-10UG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The Cell: A Molecular Approach (2000)
Chromosomal instability and tumors promoted by DNA hypomethylation.
Eden A, et al.
Science, 300(5618), 455-455 (2003)
The Cell: A Molecular Approach (2000)
D Michalovitz et al.
Cell, 62(4), 671-680 (1990-08-24)
Mutant p53 can contribute to transformation, while wild-type (wt) p53 is not oncogenic and actually inhibits transformation. Furthermore, wt p53 may act as a suppressor gene in human carcinogenesis. We now describe the temperature-sensitive behavior of a particular mutant, p53val135.
S J Baker et al.
Science (New York, N.Y.), 249(4971), 912-915 (1990-08-24)
Mutations of the p53 gene occur commonly in colorectal carcinomas and the wild-type p53 allele is often concomitantly deleted. These findings suggest that the wild-type gene may act as a suppressor of colorectal carcinoma cell growth. To test this hypothesis